Learn More
ácido oxálico 0,25 M para uso en laboratorio y titulaciones, Chem Lab
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 6153-56-6 |
| Punto de fusión | de 0 °C |
| Punto de ebullición | de 100 °C |
| Color | Incolora |
| Concentración | 0,25 M |
| Peso molecular (g/mol) | 126.07 |
| Densidad | 1.01 g/mL |
| Cantidad | 1 L |
| Envase | Polietileno |
| Forma física | Líquido |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- MIXTURE LIST-Contém: Oxalic acid