Learn More
Ácido oxálico, 98 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10711851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250g
1 kg
5kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
5 KG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10711851 250g Frasco de vidrio 250 GR
10701851 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10124043 5kg Tambor de plástico 5 KG
3 options
Código de producto. 10711851
Marca: Thermo Scientific Acros 186432500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 144-62-7 | C2H2O4 | 90.034 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-62-7
Fórmula molecular C2H2O4
Peso molecular (g/mol) 90.034
Número MDL MFCD00002573
Clave InChI MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
Nombre IUPAC ácido oxálico
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalic acid
Punto de fusión De 189,0 °C a 191,0 °C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Beilstein 02, 502
Índice Merck 15, 7010
Información de solubilidad Solubilidad en agua:90 g/l (20 °C).Otras solubilidades: muy soluble en etanol, soluble en glicerol, ligeramente soluble en éter, insoluble en benceno, cloroformo y petróleo, éter
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.04
Porcentaje de pureza 98%
Densidad 1.9000g/mL
Cantidad 250g
Temperatura de inflamación >93,4 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo cristalino
Gravedad específica 1,9
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxalic acid, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.