Learn More
Ácido oxálico, anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408610
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50g
250g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
11408610 50g 50 g
11418610 250g 250 g
2 options
Código de producto. 11408610
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044410.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 144-62-7 | C2H2O4 | 90.034 g/mol
Oxalic acid is used as reducing agent for photographic films, as mordant in dyeing process, as bleaching agent for removal of rust through complex formation, and as grinding agent during polishing of marble. It is used in waste water treatment to remove calcium. The conjugate base of oxalic acid acts as a chelating agent for metal ions. It is used as a catalyst for esterifications in synthetic organic chemistry and as an analytical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-62-7
Fórmula molecular C2H2O4
Peso molecular (g/mol) 90.034
Número MDL MFCD00002573
Clave InChI MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
Nombre IUPAC ácido oxálico
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Oxalic acid
Nombre de nota Anhydrous
pH 1,3
Punto de fusión ∼185 °C (descomposición)
Color Blanco
Fórmula lineal HO2CCO2H
Número UN UN3261
Beilstein 385686
Índice Merck 14,6911
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in alcohol and ether. Insoluble in benzene and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.04
Porcentaje de pureza 98%
Densidad 1.9 g/mL
Cantidad 50g
Forma física Cristalino
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxalic acid, anhydrous
Signalord
  • Peligro
Farekategori
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Faresætning
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Sikkerhedssætning
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contém: Oxalic acid
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.