Learn More
Ácido oxálico dihidrato, 99.5+ %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10300184 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1kg
5kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
5 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10300184 250 g Frasco de plástico 250 GR
10085830 1kg Frasco de plástico 1 Kg
13408578 5kg Frasco de plástico 5 Kg
3 options
Código de producto. 10300184
Marca: Thermo Scientific Acros 423152500
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 6153-56-6 | C2H6O6 | 126.064 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6153-56-6
Fórmula molecular C2H6O6
Peso molecular (g/mol) 126.064
Número MDL MFCD00149102
Clave InChI GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihidrato de ácido oxálico, ácido etanodioico, dihidrato, dihidrato de ácido etanodioico, ácido oxálico, dihidrato, dihidrato de oxalicácido, ácido oxálico dihidratado, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
PubChem CID 61373
Nombre IUPAC ácido oxálico; dihidrato
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihidrato de ácido oxálico
Nombre de nota Para análisis ACS
Punto de fusión De 98.0 °C a 102.0 °C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5+ %
Fórmula lineal HO2CCO2H·2H2O
Número UN 3261
Beilstein 02, 502
Fieser 01,764; 02,301; 05,481
Índice Merck 15, 7010
Información de solubilidad Solubilidad en agua: 138 g/l (20 °C). Otras solubilidades: 1200 g/l en agua (90 °C),400 g/l en etanol, 555 g/l en alcohol en ebullición, 181 g/l en glicerol, 10 g/l en éter
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.04
Porcentaje de pureza ≥99.5 %
Grado Reactivo ACS
Densidad 4,62
Cantidad 250 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino fino
Residuo después del encendido 0.01 % máx.
Presión de vapor Presión de vapor: 21.5 mbar a 50 °C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxalic acid dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.