Learn More
Dihidrato de ácido oxálico, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10549243
100 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1kg
5kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6153-56-6
Fórmula molecular C2H6O6
Peso molecular (g/mol) 126.064
Número MDL MFCD00149102
Clave InChI GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
PubChem CID 61373
Nombre IUPAC ácido oxálico; dihidrato
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalic acid dihydrate
Punto de fusión De 98,0 °C a 102,0 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal HO2CCO2H·2H2O
Beilstein 02, 502
Fieser 01,764; 02,301; 05,481
Índice Merck 15, 7010
Información de solubilidad Solubilidad en agua:138 g/l (20 °C).Otras solubilidades:1200 g/l en agua (90 °C), 400 g/l en etanol, 555 g/l en alcohol hirviendo, 181 g/l en glicerol, 10 g/l en éter
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.04
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Masa cristalina de baja fusión, polvo, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxalic acid dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Oxalic acid dihydrate, Oxalic acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Dihidrato de ácido oxálico, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >