Learn More
Dihidrato de ácido oxálico, ACS, 99,5-102,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387568
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50g
250g
1kg
5kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
50 g
11387568 50g 50 g
11317578 250g 250 g
11397568 1kg 1 Kg
11307578 5kg 5 Kg
4 options
Código de producto. 11387568
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033262.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6153-56-6 | C2H6O6 | 126.064 g/mol
As an analytical reagent, in dye and paint industries, in polymers, in metal treatment, in cleaning and textile finishing and as a reagent for dehydration and condensation Oxalic acid dihydrate acts as an analytical reagent, as a reducing agent for photographic films and as mordant in the dyeing process. It is used as a plating agent, a surface treating agent, a grinding agent, a precipitating agent in rare-earth mineral processing, a bleaching agent in textile and a purifying agent in the pharmaceutical industry. It plays an important role in antibiotic medication like oxytetracycline and chloramphenicol. It finds application in water treatment plants to remove calcium waste water. It is also used as a buffer in chromatographic separation as well as bleach for wood, removing black stains caused by water penetration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Como reactivo analítico, en las industrias de colorantes y pinturas, en polímeros, en el tratamiento de metales, en la limpieza y el acabado textil, y como reactivo para la deshidratación y la condensación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6153-56-6
Fórmula molecular C2H6O6
Peso molecular (g/mol) 126.064
Número MDL MFCD00149102
Clave InChI GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
PubChem CID 61373
Nombre IUPAC ácido oxálico; dihidrato
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalic acid dihydrate
Punto de fusión De 101 °C a 105 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5-102.5%
Fórmula lineal HO2CCO2H·2H2O
Número UN UN3261
Beilstein 3679436
Índice Merck 14,6911
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,ether and glycerol; Insoluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.07 (90.04 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.5 to 102.5%
Grado ACS
Densidad 1,65
Cantidad 50g
Forma física Cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxalic acid dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Oxalic acid dihydrate