Learn More
Oxalic Acid Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
44.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Descripción
Dihidrato de ácido oxálico, extrapuro, SLR
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Cantidad | 1 kg |
Color | Blanco |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.04g/mol |
Presión de vapor | 21.5mbar 50 |
pH | 1.3 |
Punto de fusión | 98°C |
Forma física | Sólido en polvo |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Nombre del producto
- Oxalic acid dihydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.