Learn More
Cloruro de oxalilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de oxalilo se utiliza principalmente como catalizador en la oxidación de alcoholes a los aldehídos y cetonas correspondientes. Se utiliza activamente para la síntesis de cloruros ácidos a partir de ácidos. En la reacción de acilación de Fridel-Crafts, reacciona con compuestos aromáticos para obtener el correspondiente cloruro de acilo utilizando cloruro de aluminio como catalizador. Además, se utiliza para preparar tetracetona de dioxano, un óxido de carbono.
Solubilidad
Cloruro de oxalilo ligeramente miscible con agua. Miscible con éter, benceno y cloroformo.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con bases, alcoholes, agua, aminas y metales.
El cloruro de oxalilo se utiliza principalmente como catalizador en la oxidación de alcoholes a los aldehídos y cetonas correspondientes. Se utiliza activamente para la síntesis de cloruros ácidos a partir de ácidos. En la reacción de acilación de Fridel-Crafts, reacciona con compuestos aromáticos para obtener el correspondiente cloruro de acilo utilizando cloruro de aluminio como catalizador. Además, se utiliza para preparar tetracetona de dioxano, un óxido de carbono.
Solubilidad
Cloruro de oxalilo ligeramente miscible con agua. Miscible con éter, benceno y cloroformo.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con bases, alcoholes, agua, aminas y metales.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Oxalyl chloride |
Punto de fusión | -12°C |
Densidad | 1.455 |
Punto de ebullición | 63°C to 64°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.98 |
Olor | Acrid |
Índice de refracción | 1.429 |
Cantidad | 1000 g |
Número UN | UN2927 |
Beilstein | 1361988 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Oxalyl chloride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P231-Manipular en gas inerte.
- P232-Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
- MIXTURE LIST-Contém: Ethanedioyl dichloride
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Cloruro de oxalilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido