Learn More
Cloruro de oxalilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11478700
Cloruro de oxalilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478700
100 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11478700
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18012.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de oxalilo se utiliza principalmente como catalizador en la oxidación de alcoholes a los aldehídos y cetonas correspondientes. Se utiliza activamente para la síntesis de cloruros ácidos a partir de ácidos. En la reacción de acilación de Fridel-Crafts, reacciona con compuestos aromáticos para obtener el correspondiente cloruro de acilo utilizando cloruro de aluminio como catalizador. Además, se utiliza para preparar tetracetona de dioxano, un óxido de carbono.
Solubilidad
Cloruro de oxalilo ligeramente miscible con agua. Miscible con éter, benceno y cloroformo.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con bases, alcoholes, agua, aminas y metales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-37-8
Fórmula molecular C2Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 126.92
Número MDL MFCD00000704
Clave InChI CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 65578
Nombre IUPAC dicloruro de oxalilo
SMILES C(=O)(C(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalyl chloride
Punto de fusión -12 °C
Densidad 1.455
Punto de ebullición 63°C to 64°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Olor Acrid
Índice de refracción 1.429
Cantidad 100 g
Número UN UN2927
Beilstein 1361988
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,6914
Información de solubilidad Oxalyl chloride Slightly miscible with water.Miscible with ether,benzene and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.93
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteS12E087 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/12/2024 Catalog NumberA18012.18,A18012.30,A18012.22,A18012.0B
Número de lote10252578 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/09/2024 Catalog NumberA18012.18,A18012.30,A18012.22,A18012.0B
Número de loteA0465447 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/09/2024 Catalog NumberA18012.18,A18012.30,A18012.22,A18012.0B
Número de lote10248436 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/11/2023 Catalog NumberA18012.18,A18012.30,A18012.22,A18012.0B
Número de lote10245891 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/05/2023 Catalog NumberA18012.18,A18012.30,A18012.22,A18012.0B
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxalyl chloride, 98%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P231-Manipular en gas inerte.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanedioyl dichloride
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Cloruro de oxalilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >