Learn More
Oxaprozin, MedChemExpress
Código de producto. 16458466
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16458466
Marca: Medchem Express HYB0808
MedChemExpress Oxaprozin is an orally active and potent COX inhibitor, with IC50 values of 2.2 μM for human platelet COX-1 and and 36 μM for IL-1-stimulated human synovial cell COX-2, respectively. Oxaprozin also inhibits the activation of NF-κB. Oxaprozin induces cell apoptosis. Oxaprozin shows anti-inflammatory activity. Oxaprozin-mediated inhibition of the Akt/IKK/NF-κB pathway contributes to its anti-inflammatory properties.
Oxaprozin is an orally active and potent COX inhibitor, with IC50 values of 2.2 μM for human platelet COX-1 and and 36 μM for IL-1-stimulated human synovial cell COX-2, respectively. Oxaprozin also inhibits the activation of NF-κB. Oxaprozin induces cell apoptosis. Oxaprozin shows anti-inflammatory activity. Oxaprozin-mediated inhibition of the Akt/IKK/NF-κB pathway contributes to its anti-inflammatory properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxaprozin
Forma física Solid
CAS 21256-18-8
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H15NO3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Oxaprozinum Wy21743
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (340.92 mM)
SMILES O=C(O)CCC1=NC(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)O1
Peso molecular (g/mol) 293.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.32
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.