Learn More
Oxcarbazepine, Tocris Bioscience™ Código de producto.: 18075712
Oxcarbazepine, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18075712
50 mg
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Código de producto. 18075712
Marca: Tocris Bioscience 3864/50
Anticonvulsant; inhibits Na+ channel activity
Anticonvulsant; protects mice and rats against generalized tonic-clonic seizures induced by electroshock. Thought to act via inhibition of sodium channel activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28721-07-5
Fórmula molecular C15H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 252.273
Clave InChI CTRLABGOLIVAIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxcarbazepine, trileptal, oxcarbamazepine, oxacarbazepine, oxcarbazepina, oxcarbazepinum, timox, oxcarbazepinum inn-latin, oxcarbazepina inn-spanish, oxcarbazepine innMostrar másMostrar menos
PubChem CID 34312
ChEBI CHEBI:7824
Nombre IUPAC 5-oxo-6H-benzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide
SMILES C1C2=CC=CC=C2N(C3=CC=CC=C3C1=O)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxcarbazepine
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.27
Porcentaje de pureza >98%
Título del producto
Oxcarbazepine, Tocris Bioscience™ >