Learn More
Oxfendazol, Thermo Scientific™
Código de producto. 17505585 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 17505585
Marca: Thermo Scientific Acros 469210010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 53716-50-0
Fórmula molecular C15H13N3O3S
Peso molecular (g/mol) 315.35
Número MDL 00801063
Clave InChI BEZZFPOZAYTVHN-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC methyl N-[6-(benzenesulfinyl)-1H-1,3-benzodiazol-2-yl]carbamate
SMILES COC(=O)NC1=NC2=CC=C(C=C2N1)S(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxfendazole
Envase Frasco de vidrio
Certificado de análisis Available
Forma física Polvo o cristales
Color De color blanco a amarillo claro a beis claro
Índice Merck 13-7004
Cantidad 1 g