Learn More
Reactivo de oxidación 0,05 M de yodo en 90/10 /piridina/agua (v/v), BioSyn™, Honeywell Burdick & Jackson™
Click to view available options
:
Reactivo de oxidación 0,05 M de yodo en piridina/agua 90/10 (v/v), 4 x 2500 ml
Descripción
- Específicamente procesados y purificados para cumplir con especificaciones exactas, garantizan una excelente eficacia de síntesis
- Ideal para síntesis de oligonucleótidos independientemente de la aplicación
- Se filtran todos los disolventes y reactivos (0,2 micrómetros para reactivos de oxidación y 0,1 micrómetros para todos los demás reactivos) para minimizar la contaminación de partículas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxidation reagent |
| Punto de fusión | −42.2°C |
| CAS | 7553-56-2 |
| Color | De incoloro a amarillo |
| % máx. CAS | 0.013 |
| Punto de ebullición | 115.25°C (1.013 hPa) |
| Cantidad | 4 x 2.5 L |
| Envase | Frasco de vidrio GL45 |
| Forma física | Líquido transparente |
| Línea de productos | Biosyn |
Las temperaturas de punto de ebullición y fusión se basan en el componente principal físico.