Learn More
Reactivo de oxidación, Honeywell Burdick & Jackson™
Código de producto. 16805431 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. 16805431
Marca: Honeywell Fluka BR6664X2.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
BioSyn™, adecuado para instrumentos de síntesis de ADN/ARN, 0,02M de yodo en 70/20/10 THF/piridina/agua (v/v)
Reactivos y disolventes Burdick & Jackson® BioSyn® para la síntesis de ADN/ARN
  • Los disolventes y reactivos Honeywell Burdick & Jackson® BioSyn® se procesan y purifican específicamente según las especificaciones exactas, lo que garantiza una eficiencia de síntesis excepcional
  • ideales para la síntesis de oligonucleótidos, independientemente de la aplicación
  • Todos los disolventes y reactivos se filtran (0,2 micras para los reactivos de oxidación y 0,1 micras para el resto de reactivos) a fin de minimizar la contaminación por partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 7553-56-2, 109-99-9, 7732-18-5, 110-86-1
% máx. CAS 0.50%, 67.20%, 10.90%, 21.40%
Punto de ebullición 66°C
Cantidad 4 x 2.5 L
Temperatura de inflamación -15°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido, transparente
Notas de grado de pureza Oxidation reagents