Learn More
Novus Biologicals™ Oxidized LDL Antibody (Okayama U. patent anti-oxLDL) - Humanized, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200086311 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
30046424 1 mg 1 miligramo
30046877 50 μg 50 microgramos
30044118 100 μg 100 microgramos
3 options
Código de producto. 30046424
Marca: Novus Biologicals™ NBP3284201mg
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Human Monoclonal Antibody
Oxidized LDL Monoclonal antibody specifically detects Oxidized LDL in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Oxidized LDL
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Okayama U. patent anti-oxLDL
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
Alias de gen Oxidized LDL, Oxidized Low Density Lipoprotein, oxLDL
Especie del huésped Human
Inmunógeno oxLDL
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG1