Learn More
Invitrogen™ Oxidized Low-density Lipoprotein (OxLDL) and DiI-OxLDL
Study lipid transport and atherosclerosis with oxidized LDL (OxLDL) and the fluorescently labeled DiI-OxLDL. Oxidized forms of human low-density lipoprotein (LDL) are used to examine scavenger receptor-mediated endocytosis of OxLDL by macrophages and endothelial cells.
242.00€ - 473.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 1 x 200 μL OxLDL, 2.5 mg/mL
Store in refrigerator (2°C to 8°C) and protect from light.
Para utilizar con (aplicación) Cell Viability, Cell Proliferation and Function
Formulario Solución
Línea de productos Molecular Probes™
Cantidad 200 μl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Conjugado Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Conjugado Precio Cantidad y disponibilidad  
15643308
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
L34357
Unconjugated
242.00€
200 microlitros
15686139
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
L34358
Dil-OxLDL
473.00€
200 microlitros
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
1 x 200 μL OxLDL, 2.5 mg/mL
Store in refrigerator (2°C to 8°C) and protect from light.
Solución
200 μl
Humano
Cell Viability, Cell Proliferation and Function
Molecular Probes™
Wet Ice
LDL
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Invitrogen™ Oxidized Low-density Lipoprotein (OxLDL) and DiI-OxLDL