Learn More
Oxindol, +97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11463038
Oxindol, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463038
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 11463038
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18764.06
Oxindole is considered as indole analogue, which shows pharmacological activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El oxindol se considera análogo del indol, que muestra actividad farmacológica.
Solubilidad
Soluble en metanol, etanol, dimetilsulfóxido y éter. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-48-3
Fórmula molecular C8H7NO
Peso molecular (g/mol) 133.15
Número MDL MFCD00005711
Clave InChI JYGFTBXVXVMTGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxindole, indolin-2-one, 2-oxindole, 2-indolinone, 1,3-dihydro-2h-indol-2-one, oxindol, 2-oxoindoline, 2-oxindoline, indol-2 3h-one, 2h-indol-2-one, 1,3-dihydro
PubChem CID 321710
ChEBI CHEBI:31697
Nombre IUPAC 1,3-dihidroindol-2-ona
SMILES C1C2=CC=CC=C2NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxindole
Punto de fusión 124°C to 128°C
Punto de ebullición 194°C to 196°C (17 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 114692
Información de solubilidad Soluble in methanol,ethanol,dimethyl sulfoxide and ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza ≥97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Oxindol, +97 %, Thermo Scientific Chemicals >