Learn More
WTW™ OxiTop™ IS 6 BOD Measuring Respirometer Systems
Código de producto. 10011881
Click to view available options
Temperatura de funcionamiento (métrico):
De 5 °C a 50 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 10011881
Marca: WTW™ 208210
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Respirometric OxiTop™ measuring system for BOD self check measurement with undiluted samples with measuring ranges up to 4,000 mg/l BOD possible that is suitable for immediate use.
  • Respirometric OxiTop™ measuring system for BOD self check measurement with undiluted samples with measuring ranges up to 4,000 mg/l BOD possible
  • Simple handling without dilution series
  • Data security by built-in measured value memory
  • Suitable for immediate use
  • OxiTop™ IS 6 set with 6 measuring points
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo BOD Measuring Instrument
Tipo de pantalla LED
Tipo de conexión AK-540/B cable
temp 0 to 40 Digits (+10 digits for over ranging)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 50 °C
Exactitud 0.03 psi (+ 2 hPa) or + 1 digit
Para utilizar con (aplicación) For self-check with 6 BOD measuring units
Incluye IS 6 Inductive stirring system, universal power supply, 6 OxiTop™ measuring systems, vessel with measuring head, stirrer, controller, software + cable, CO2 absorbent, nitrification inhibitor, overflow measuring flask, stirrer bars, stirrer bar remover, blocks of chart paper
Garantía 1 año
Altura (métrico) 69 mm
Diámetro (imperial) 2.8 in.
Diámetro (métrico) 70 mm
Peso (métrico) 85 g