Learn More
Thermo Scientific™ Agar bacteriológico Oxoid™ (n.º 1)
El agar bacteriológico Oxoid (n.º de agar 1) es un agar bacteriológico con gel purificado transparente de alta resistencia, compatible con todos los medios de cultivo.
436.00€ - 2230.00€
Especificaciones
Descripción | Agar bacteriológico (n.º 1) |
---|---|
Formulario | Polvo |
Tipo de producto | Media Broth |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
10351303
|
Thermo Scientific™
LP0011B |
500 g |
436.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10055782
|
Thermo Scientific™
LP0011T |
5 kg |
2230.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
El agar bacteriológico Oxoid (n.º de agar 1) es un agar bacteriológico con gel purificado transparente de alta resistencia, compatible con todos los medios de cultivo.
Specifications
Agar bacteriológico (n.º 1) | |
Polvo | |
Media Broth |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Agar bacteriológico Oxoid™ (n.º 1)