Learn More
Thermo Scientific™ Junta tórica de tarro anaerobio Oxoid™
Las juntas tóricas de los tarros anaerobios Oxoid son piezas de repuesto para tarros anaerobios Thermo Scientific™ Oxoid de 3,5 l, n.º de referencia HP0011A, HP0031A.
Marca: Thermo Scientific™ HP0018A
55.29 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Las juntas tóricas de los tarros anaerobios Oxoid son piezas de repuesto para tarros anaerobios Thermo Scientific™ Oxoid de 3,5 l, n.º de referencia HP0011A, HP0031A.
Especificaciones
Junta tórica de tarro anaerobio | |
Thermo Scientific Oxoid™ | |
5/paq. |