Learn More
Thermo Scientific™ Portavarillas de válvula Schrader más clip para el sistema anaerobio Oxoid™, manómetro
El portavarillas de válvula Schrader más clip para el sistema anaerobio Oxoid se utiliza con el tarro anaerobio Thermo Scientific™ Oxoid de 3,5 litros, n.º de referencia HP0011A.
Marca: Thermo Scientific™ HP0020A
103.35 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
El portavarillas de válvula Schrader más clip para el sistema anaerobio Oxoid se utiliza con el tarro anaerobio Thermo Scientific™ Oxoid de 3,5 litros, n.º de referencia HP0011A.
Especificaciones
Portavarillas de válvula Schrader más clip para el sistema anaerobio | |
Manómetro | |
Thermo Scientific Oxoid™ | |
Cada uno |