Learn More
Thermo Scientific™ Bolsa Oxoid™ AnaeroGen™ 2,5 l
Las bolsas Thermo Scientific™ Oxoid AnaeroGen de 2,5 litros son bolsas de generación de gas anaerobio para su uso con el tarro Thermo Scientific™ Oxoid de 2,5 litros, n.º de cat. AG0025A (no incluido).
Marca: Thermo Scientific™ AN0025A
42.55 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Descripción
Las bolsas Thermo Scientific™ Oxoid AnaeroGen de 2,5 litros son bolsas de generación de gas anaerobio para su uso con el tarro Thermo Scientific™ Oxoid de 2,5 litros, n.º de cat. AG0025A.
- No se necesita agua ni catalizador
- No se produce gas hidrógeno
Especificaciones
Sobre | |
Thermo Scientific Oxoid™ | |
10/paq. | |
2,5 L |