Learn More
Thermo Scientific™ Bolsa Oxoid™ AnaeroGen™ 3,5 l
La bolsita Thermo Scientific™ Oxoid AnaeroGen de 3,5 l está indicada para su uso con el tarro anaerobio Thermo Scientific™ Oxoid de 3,5 litros, n.º de referencia HP0011A, HP0031A.
Marca: Thermo Scientific™ AN0035A
42.69 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Descripción
La bolsita Thermo Scientific™ Oxoid AnaeroGen de 3,5 l está indicada para su uso con el tarro anaerobio Thermo Scientific™ Oxoid de 3,5 litros, n.º de referencia HP0011A, HP0031A.
- No se necesita agua ni catalizador
- No se produce gas hidrógeno
Especificaciones
Sobre | |
Thermo Scientific Oxoid™ | |
3,5 L |
Sobres de generación de gas | |
10/paq. |