Learn More
Thermo Scientific™ Bolsita Oxoid™ AnaeroGen™ Compact
La bolsita Oxoid AnaeroGen Compact es un sencillo sistema generador de gas anaerobio para la incubación anaerobia de hasta cuatro placas de Petri o un panel de identificación.
Marca:  Thermo Scientific™ AN0020C
83.27 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12044940
  • 132.00€ / paquete de 20
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
La bolsita Oxoid AnaeroGen Compact es un sencillo sistema generador de gas anaerobio para la incubación anaerobia de hasta cuatro placas de Petri o un panel de identificación.
  • Utilice 1 bolsita/sobre de plástico Compact.
  • Para su uso con el sobre de plástico Compact n.º de referencia AG0020C y el clip de sellado AnaeroGen™ Compact n.º de referencia AN0005C
Incluye: 20 bolsitas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Bolsitas AnaeroGen Compact
20 sobres
10 unidades/paq.