Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ Compact
La bolsa Oxoid AnaeroGen Compact es un sencillo sistema generador de gases anaerobio para la incubación anaerobia de hasta cuatro placas de Petri o un panel de identificación.
Marca: Thermo Scientific™ AN0010C
59.21 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.05000kg
Descripción
La bolsa Oxoid AnaeroGen Compact es un sencillo sistema generador de gases anaerobio para la incubación anaerobia de hasta cuatro placas de Petri o un panel de identificación.
- Utilice 1 bolsita/sobre de plástico Compact.
- Para su uso con el clip de sellado AnaeroGen™ Compact, n.º de referencia AN0005C
Incluye: 10 bolsitas y 10 sobres
Especificaciones
AnaeroGen Compact | |
10 bolsitas y 10 sobres | |
Thermo Scientific Oxoid™ | |
10/paq. |