Learn More
Thermo Scientific™ Sistema generador de gases Oxoid™ AnaeroGen™ W-Zip Compact
Click to view available options
Cantidad:
10 unidades/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Oxoid AnaeroGen W-Zip Compact es un sencillo sistema generador de gas anaerobio para la incubación anaerobia de hasta cuatro placas de Petri o un panel de identificación.
- Utilice 1 bolsita/sobre de plástico Compact.
Incluye: 10 bolsitas y 10 sobres W-Zip
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | AnaeroGen W-Zip Compact |
| Formato | Kit generador de gas compacto |
| Incluye | 10 bolsitas y 10 sobres W-Zip |
| Línea de productos | Thermo Scientific Oxoid |
| Cantidad | 10 unidades/paq. |