Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroJar™ de 2,5 l
El tarro Oxoid AnaeroJar de 2,5 litros se suministra completo con la base del tarro de policarbonato con una capacidad de 2,5 litros y la tapa asegurada a la base por cuatro clips de autoventilación.
Marca: Thermo Scientific™ AG0025A
306.53 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
745.45 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
El tarro Oxoid AnaeroJar de 2,5 litros se suministra completo con la base del tarro de policarbonato con una capacidad de 2,5 litros y la tapa asegurada a la base por cuatro clips de autoventilación.
- La tapa incorpora un asa de transporte y función de liberación de vacío.
- Soporte de placas incluido.
- El tarro puede contener 12 placas.
Incluye:
El soporte de placas está incluido.
Especificaciones
AnaeroJar | |
La placa portadora está incluida. | |
Cada uno |
Tarro completo | |
Thermo Scientific Oxoid™ | |
2,5 L |