Learn More
Thermo Scientific™ Dispensador de discos para antibiogramas Remel™, 150 mm, 12 posiciones
Coloque de forma precisa los discos para antibiograma en el medio que elija al llevar a cabo los métodos de prueba de antibiograma manuales.
Marca: Thermo Scientific™ ST1215
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Coloque de forma precisa los discos para antibiogramas en el medio que elija al llevar a cabo los métodos de prueba de antibiograma manuales mediante el dispensador de discos para antibiogramas Thermo Scientific™ Remel™ con compactación automática.
Uno de los métodos más sencillos y más utilizados para las pruebas de sensibilidad, la difusión en disco es extremadamente flexible, lo que ofrece una amplia variedad de antibióticos y concentraciones que se pueden cambiar fácilmente según sea necesario.La difusión en disco no solo categoriza los organismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
- Nivel de inóculo
- Presencia de contaminación
- Virus mutantes resistentes
- Actividad de la beta-lactamasa
- Antagonismo y la sinergia entre los antibióticos
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Solo para su uso con discos para antibiogramas Oxoid | |
Dispensador de discos para antibiogramas | |
1 dispensador/pack |
Dispensador de discos para antibiogramas Remel | |
12 plazas |