Learn More
Thermo Scientific™ Dispensador de discos para antibiograma Oxoid™, cartucho de 8 discos, para placas de 90 mm
Click to view available options
N.º de lugares:
Cartuchos de 6 discos Oxoid
Cartuchos de 8 discos Oxoid
Para utilizar con (equipo):
Placas de 90 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Coloque de forma precisa los discos para antibiograma en el medio que elija al llevar a cabo los métodos de prueba de antibiograma manuales mediante el dispensador de discos para antibiograma Thermo Scientific™ Oxoid™ con compactación automática.
Uno de los métodos más sencillos y más utilizados para las pruebas de sensibilidad, la difusión en disco es extremadamente flexible, lo que ofrece una amplia variedad de antibióticos y concentraciones que se pueden cambiar fácilmente según sea necesario.
La difusión en disco no solo categoriza los organismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
La difusión en disco no solo categoriza los organismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
- Nivel de inóculo
- Presencia de contaminación
- Virus mutantes resistentes
- Actividad beta-lactamasa
- Antagonismo y sinergia entre antibióticos
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Solo para su uso con discos para antibiogramas Oxoid |
| Descripción | Dispensador de discos para antibiogramas Oxoid |
| Tipo de producto | Dispensador de discos para antibiogramas |
| Para utilizar con (equipo) | Placas de 90 mm de diámetro |
| N.º de lugares | Cartuchos de 6 discos Oxoid |
| Tipo de empaquetado | 1 dispensador/pack |
Solo para su uso con discos para antibiogramas Oxoid™