Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo para Bacillus cereus Oxoid™
El suplemento selectivo de Bacillus Cereus Oxoid (suplemento de polimixina B) se suministra en dosis de 50 000 IU/vial para la inhibición de bacterias gramnegativas.
Marca: Thermo Scientific™ SR0099E
116.89 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.16200kg
Descripción
El suplemento selectivo de Bacillus Cereus Oxoid (suplemento de polimixina B) se suministra en dosis de 50 000 IU/vial para la inhibición de bacterias gramnegativas.
- Puede añadirse a la base de agar selectivo Bacillus cereus, n.º de referencia CM0617B y a la base de agar MYP, n.º de referencia CM0929B
- Cada vial suministra 500 ml de medio
Especificaciones
Bacillus cereus | |
Liofilizado | |
10 x 50.000 IU |
Suplemento selectivo de Bacillus cereus | |
Suplemento selectivo | |
Cada vial para 500 ml de medio |