Learn More
Thermo Scientific™ Sales biliares n.º 3 Oxoid™
Las sales biliares n.º 3 Oxoid son una fracción específicamente refinada de sales de ácido biliar.
Marca: Thermo Scientific™ LP0056J
353.29 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Las sales biliares n.º 3 Oxoid son una fracción específicamente refinada de sales de ácido biliar.
Concentración normal de trabajo 0,15% p/v. Cada vial suministra 500 ml de medio
Especificaciones
Sales biliares n.º 3 | |
Polvo | |
Sales biliares | |
250 g |
Seguridad y manipulación
- BILE SALTS No 3 L56
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: (3.alpha.,5.beta.,7.alpha.,12.alpha.)-3,7,12-trihydroxycholan-24-oic acid