Learn More
Thermo Scientific™ Agar de infusión de cerebro y corazón (deshidratado)
Cultive microorganismos exigentes con este medio de alto valor nutritivo.
Marca: Thermo Scientific™ CM1136B
264.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.53550kg
Descripción
Cultive microorganismos exigentes con el agar de infusión de cerebro y corazón (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™ de alto valor nutritivo. El agar de infusión de cerebro y corazón se recomienda para el cultivo de estreptococos, Neisseria y otros microorganismos exigentes.
Cultive una amplia gama de microorganismos con el agar de infusión de cerebro y corazón.
- Recomendado para el aislamiento si Neisseria gonorrhoeae1.
- Con la adición de sangre y antibióticos, el medio es adecuado para el aislamiento de la fase tisular de Histoplasma capsulatum y otros hongos patógenos, incluidos Coccidiodes immitis2, 3.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Referencia industrial: AFNOR, BSI, estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA), IDF, ISO, USDA. | |
Polvo | |
500 g |
agar de infusión de cerebro y corazón | |
Agar | |
Para medios de 10,6 l |