Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo para Bacillus cereus Brilliance
Brilliance es un medio cromogénico para el aislamiento y diferenciación de Bacillus cereus en muestras de alimentos.
Marca: Thermo Scientific™ SR0230E
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Brilliance es un medio cromogénico para el aislamiento y diferenciación de Bacillus cereus en muestras de alimentos.
Añadir a la base de agar para Bacillus Cereus Brilliance, n.º de cat. CM1036A y CM1036B. Cada vial suministra 500 ml de medioEspecificaciones
Bacillus cereus | |
Liofilizado | |
10/paq. |
Suplemento selectivo para Bacillus cereus Brilliance | |
Suplemento selectivo | |
Cada vial para 500 ml de medio |