Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de bilis verde brillante al 2 % (deshidratado)
Detecte y confirme la presencia de miembros del grupo coli-aerogenes en agua, aguas residuales, alimentos, leche y productos lácteos con este medio.
Marca: Thermo Scientific™ CM0031B
147.33 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Detecte y confirme la presencia de miembros del grupo coli-aerogenes en agua, aguas residuales, alimentos, leche y productos lácteos con el Caldo de bilis verde brillante (deshidratado) al 2 % Thermo Scientific™ Oxoid™. El medio se ha formulado para seleccionar bacterias coliformes que se reconocen por la rápida producción de gas a través de la fermentación de la lactosa. Las sales biliares y el verde brillante en el medio inhiben las bacterias grampositivas y gramnegativas, respectivamente.
Durham y Schoenlein1 describieron por primera vez las propiedades del Caldo de bilis verde brillante al 2 % porcentaje para recuperar selectivamente organismos del grupo «coli-aerogenes». La concentración de los componentes del medio se optimiza para que los fermentadores de la lactosa anaeróbicos se inhiban sin que los coliformes se vean afectados.
- Fácil lectura: las bacterias coliformes son fáciles de reconocer por la rápida producción de gas a través de la fermentación de la lactosa.
- Selección de organismos coliformes: las sales biliares y el verde brillante en el medio inhiben los organismos grampositivos y gramnegativos no objetivo. El medio se optimiza aún más para evitar el crecimiento de fermentadores anaeróbicos de lactosa sin que se vean afectados los coliformes.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Referencia industrial: AFNOR, AOAC, BSI, IDF, ISO, NMKL. | |
Polvo | |
500 g |
Caldo de bilis verde brillante al 2 % | |
Medios de cultivo deshidratados | |
para medio de 12,5 l |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6206088 | Certificado de análisis | 15/01/2025 | CM0031B |
6137482 | Certificado de análisis | 30/09/2024 | CM0031B |
3760111 | Certificado de análisis | 10/05/2024 | CM0031B |
3695292 | Certificado de análisis | 18/07/2023 | CM0031B |
3670000 | Certificado de análisis | 31/05/2023 | CM0031B |
Solo para uso en laboratorio