Learn More
Thermo Scientific™ Buffered Peptone Water (ISO) (Dehydrated)
Código de producto. 10301103
Click to view available options
Cantidad:
5 kg
500 g
Cada uno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
5 Kg
500 g
Código de producto. 10301103
Marca: Thermo Scientific™ CM1049B
Pre-enrich food samples prior to the isolation of Salmonella species with this non-selective medium while adhering to ISO 11133:2014
Pre-enrich food samples prior to the isolation of Salmonella species using Thermo Scientific™ Oxoid™ Buffered Peptone Water (ISO) (Dehydrated). Buffered Peptone Water is a non-selective pre-enrichment medium and is tested in accordance with ISO 65791 and ISO 11133:20142. It also provides conditions for resuscitation of cells that have been injured by processes of food preservation.
En las muestras de alimentos de prueba pueden aparecer células de Salmonella en pequeñas cantidades o con lesiones subletales. El enriquecimiento previo en agua de peptona tamponada no selectiva da más tiempo a las células para que se reparen y se multipliquen antes de su introducción en un cultivo selectivo, lo que incrementa las posibilidades de recuperación de especies de Salmonella de la muestra.
  • Permite altas tasas de recuperación y crecimiento: el medio es rico en nutrientes, produce altas tasas de reanimación y fomenta un intenso crecimiento.
  • Ayuda a la recuperación de células de Salmonella dañadas subletalmente: el sistema de tampón de fosfato del medio evita el daño bacteriano debido a cambios de pH del medio y ayuda a la recuperación de células de Salmonella dañadas subletalmente que pueden ser sensibles a un pH bajo.
  • Conforme a ISO: probado de acuerdo con ISO 65791 e ISO 11133:20142.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agua de peptona tamponada (ISO) (deshidratada)
Formulario Polvo
Tipo de producto Caldo
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 25,0 l