Learn More
Thermo Scientific™ Solución de peptona de cloruro sódico tamponada EP/USP/JP/BP (deshidratada)
Realice pruebas de límites microbianos con una metodología armonizada de productos farmacéuticos según USP/EP/BP/JP con este medio.
Marca: Thermo Scientific™ CM0982B
208.51 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Realice pruebas de límites microbianos con una metodología armonizada de productos farmacéuticos según la farmacopea estadounidense (USP), la farmacopea europea (EP), la farmacopea británica (BP) y la farmacopea japonesa (JP)1,2,3 con la Solución de peptona de cloruro de sodio tamponada (deshidratada) Thermo Scientific™ Oxoid™. La combinación de tampón de fosfato, cloruro sódico y peptona aumenta la viabilidad de los microorganismos sensibles al proporcionar un entorno isotónico. Esto es de especial importancia en la recuperación de células con posible estrés o sensibilidad a la presión osmótica.
Utilice el caldo de peptona de cloruro sódico tamponada para la dilución de muestras en el análisis de productos no estériles para contaminantes microbianos.
- Cumple los capítulos de las pruebas de límites microbianos armonizadas de EP/USP/BP/JP1,2,3
- Mantiene la viabilidad celular durante el proceso de dilución.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Referencia industrial: EP. | |
Polvo | |
500 g |
Solución de peptona de cloruro de sodio tamponada | |
Peptona deshidratada | |
Para medios de 34,2 l |
Solo para uso en laboratorio