Learn More
Thermo Scientific™ Sobre Oxoid™ CampyGen™ de 3,5 l
Produzca una atmósfera gaseosa adecuada para el crecimiento de microorganismos microaerofílicos con la bolsita Oxoid CampyGen de 3,5 l.
Marca: Thermo Scientific™ CN0035A
47.38 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.21000kg
Descripción
Produzca una atmósfera gaseosa adecuada para el crecimiento de microorganismos microaerofílicos con la bolsita Oxoid CampyGen de 3,5 l.
- No se necesita agua ni catalizador
- No se produce gas hidrógeno
- Para su uso con los tarros anaerobios Thermo Scientific Oxoid de 3,5 l, n.º de referencia HP0011A, HP0031A
Especificaciones
Bolsa CampyGen | |
Thermo Scientific Oxoid™ | |
3,5 L |
Sobres de generación de gas | |
10/paq. |