Learn More
Thermo Scientific™ Sobre compacto Oxoid™ CampyGen™
Produzca una atmósfera gaseosa adecuada para el crecimiento de microorganismos microaerofílicos con la bolsita Oxoid CampyGen Compact.
Marca: Thermo Scientific™ CN0020C
67.56 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.36080kg
Descripción
Produzca una atmósfera gaseosa adecuada para el crecimiento de microorganismos microaerofílicos con la bolsita Oxoid CampyGen Compact.
- Para su uso en sobres de plástico Compact
- Cada sobre tiene capacidad para 2 placas de Petri de tamaño estándar.
- No se necesita agua ni catalizador
- No se produce gas hidrógeno
- Para su uso con el sobre de plástico Compact n.º de referencia AG0020C y el clip de sellado AnaeroGen™ Compact n.º de referencia AN0005C
Especificaciones
Bolsita CampyGen Compact | |
Bolsitas de generación de gas compacto | |
Thermo Scientific Oxoid™ | |
20/paq. |