Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento de crecimiento de Campylobacter Oxoid™
El suplemento de crecimiento de Campylobacter Oxoid es un suplemento líquido para el crecimiento mejorado y la aerotolerancia de las especies de Campylobacter.
Marca: Thermo Scientific™ SR0232E
158.40 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.17500kg
Descripción
El suplemento de crecimiento de Campylobacter Oxoid es un suplemento líquido para el crecimiento mejorado y la aerotolerancia de las especies de Campylobacter.
- Para la preparación del medio Blaser-Wang, caldo de enriquecimiento selectivo Bolton, medio selectivo Butzler y medio selectivo Preston
- Cada vial suministra 500 ml de medio.
Especificaciones
Campylobacter | |
Liofilizado | |
10/paq. |
Suplemento de crecimiento de Campylobacter | |
Suplemento | |
Cada vial para 500 ml de medio |