Learn More
Thermo Scientific™ Bolsita Oxoid™ CO2Gen™ Compact
Descripción
La bolsita Oxoid CO2 Gen Compact se utiliza en sobres de plástico Compact.
- No se necesita agua ni catalizador
- No se produce gas hidrógeno
- Para su uso con el sobre de plástico Compact n.º de referencia AG0020C y el clip de sellado AnaeroGen Compact n.º de referencia AN0005C.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bolsita compacta de generación de CO2 |
| Formato | Bolsita de generación de gas Compact |
| Línea de productos | Thermo Scientific Oxoid |
| Cantidad | 20/paq. |