Learn More
Thermo Scientific™ Agar reforzado para clostridios (agar RC) (deshidratado)
Código de producto. 10025962
Change view
Click to view available options
Formulario:
Polvo
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Formulario Cantidad unitSize
10025962 Polvo 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10025962
Marca: Thermo Scientific™ CM0151B
Cuente y cultive clostridia y otros anaerobios presentes en muestras de alimentos y patológicas con este medio sólido.
Cultive y cuente anaerobios, especialmente especies de Clostridium, con el agar reforzado para clostridios (agar RC) (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. Se trata de un medio sólido y muy nutritivo que se puede utilizar como medio de enriquecimiento para optimizar el crecimiento de clostridia y otros anaerobios, lactobacilos y muchas otras especies de bacterias.
Utilice el agar reforzado para clostridios indicado para el aislamiento y cultivo de organismos anaerobios presentes en una gran variedad de hábitats, incluidas muestras de alimentos y patológicas.
El agar reforzado para clostridios es una versión sólida del medio clostridium reforzado Thermo Scientific Oxoid ideal para el cultivo y la enumeración de clostridia y otros anaerobios. El agar reforzado para clostridios no se diferencia demasiado del agar de cerdo, almidón y guisantes de Anderson1 en cuanto a su rendimiento en el recuento de anaerobios.
Se emplea para la estimación de clostridios en alimentos. Consulte la siguiente información (también Barnes et al.2 y Angelotti3). Attenborough y Scarr4 utilizaron agar RC, junto con filtros de membrana, para el recuento de Clostridium thermosaccharolyticum en azúcar.
El agar reforzado para clostridios también se suele utilizar para la investigación de la flora intestinal: Perry et al.5 para la investigación de estreptococos de rumen bovino; Williams Smith y Crabb6 utilizaron el medio Oxoid con cloruro de sodio o sangre añadidos para realizar el recuento en heces de humanos o de animales; Barnes y Goldberg7 utilizaron el medio Oxoid con hidrocloruro de clortetraciclina o azida sódica y etilo violeta para el análisis de heces de aves. Goldberg et al.8 también utilizaron el medio Oxoid para el análisis de muestras fecales de aves. Williams Smith9 utilizó agar reforzado para clostridios Oxoid con sangre añadida para el recuento total y de Lactobacillus de heces humanas y animales; con sangre añadida y neomicina para la determinación de Bacteroides, cocos anaerobios gramnegativos, estreptococos totales, productores de esporas, levaduras y actinobacterias.
Sneath10 utilizó agar RC Oxoid y otros medios para el recuento anaerobio de microorganismos en muestras de tierra de hasta aproximadamente 300 años de antigüedad. Gregory et al.11 utilizaron el medio Oxoid para la estimación de anaerobios en heno con moho.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 10 °C a 30 °C
Descripción Agar reforzado para clostridios (agar RC) (deshidratado)
Formulario Polvo
Tipo de medios Agar reforzado por clostridios
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g