Learn More
Thermo Scientific™ Base de caldo de cistina para selenito (deshidratada)
Código de producto. 10760944
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. 10760944
Marca: Thermo Scientific™ CM0699B
Enriquezca y mejore el aislamiento de salmonelas en muestras de heces y alimentos con este medio.
Enriquezca y mejore el aislamiento de salmonelas en muestras de heces y alimentos con la Base de caldo de cistina para selenito Thermo Scientific™ Oxoid™. Este medio modificado se basa en la formulación descrita por Leifson1 con cistina añadida.2
La Base de caldo de cistina para selenito es un medio de enriquecimiento para el aislamiento de salmonelas en heces y productos alimenticios.
  • La cistina reduce la toxicidad del selenito y proporciona azufre orgánico adicional, lo cual salva componentes vitales de azufre de la bacteria
  • Formulación recomendada por la AOAC3 para la detección de Salmonella en alimentos.
  • Incluida en los medios de los métodos estándar de la American Public Health Association4, 5
  • Cumple con los requisitos de la farmacopea de Estados Unidos6.
La base de caldo de cistina para selenito es una modificación de la formulación descrita por Leifson1 con cisteína y se utiliza como un cultivo de enriquecimiento para salmonelas en heces, alimentos y otros materiales.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Compliance
Referencia industrial: AOAC, FDA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 10 °C a 30 °C
Descripción Base de caldo de cistina para selenito (deshidratada)
Formulario Polvo
Tipo de medios Caldo de selenita cistina
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 500 g