Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo Dermasel Oxoid™
El suplemento selectivo Dermasel Oxoid se utiliza para el medio Dermasel, n.º de referencia CM0539B.
Marca: Thermo Scientific™ SR0075E
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El suplemento selectivo Oxoid Dermasel se utiliza para el medio Dermasel, n.º de referencia CM0539B.
Cada vial suministra 500 ml de medioEspecificaciones
Suplemento selectivo Dermasel | |
Suplemento selectivo | |
Cada vial para 500 ml de medio |
Liofilizado | |
10/paq. |