Learn More
Thermo Scientific™ Prueba de aglutinación de látex para neumonía DrySpot™
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 60 pruebas
Tamaño de la unidad:
60 tests
Descripción
La prueba para neumonía Oxoid DrySpot™ es una prueba de aglutinación en látex para la detección del antígeno capsular de Streptococcus pneumoniae para proporcionar una identificación rápida de Strep. pneumoniae aislado de placas de cultivo y hemocultivos.
Utilice esta prueba de aglutinación en látex seco para la identificación de Streptococcus pneumoniae.
Las partículas de látex azul sensibilizado con anticuerpos de conejo específico se secan en la tarjeta de prueba. Reaccionan con tipos serológicos conocidos de neumococos para formar una aglutinación y proporcionar la zona de reacción de la prueba
Las partículas de látex azul sensibilizado con globulinas de conejo no reactivas se secan en la tarjeta de prueba para proporcionar la zona de reacción de la prueba.
El Streptococcus pneumoniae es la principal causa de la neumonía bacteriana, la meningitis y la otitis media. Las propiedades antifagocíticas de la cápsula polisacárida son la clave de la virulencia del organismo. El organismo puede habitar de manera inofensiva el tracto respiratorio superior, pero también puede acceder a los pulmones mediante aspiración donde puede establecer una neumonía aguda. Además, este organismo también puede acceder al torrente sanguíneo y las meninges y causar infecciones agudas y purulentas que son potencialmente mortales.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Las partículas de látex azul sensibilizado con anticuerpos de conejo específico se secan en la tarjeta de prueba. Reaccionan con tipos serológicos conocidos de neumococos para formar una aglutinación y proporcionar la zona de reacción de la prueba
Las partículas de látex azul sensibilizado con globulinas de conejo no reactivas se secan en la tarjeta de prueba para proporcionar la zona de reacción de la prueba.
El Streptococcus pneumoniae es la principal causa de la neumonía bacteriana, la meningitis y la otitis media. Las propiedades antifagocíticas de la cápsula polisacárida son la clave de la virulencia del organismo. El organismo puede habitar de manera inofensiva el tracto respiratorio superior, pero también puede acceder a los pulmones mediante aspiración donde puede establecer una neumonía aguda. Además, este organismo también puede acceder al torrente sanguíneo y las meninges y causar infecciones agudas y purulentas que son potencialmente mortales.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 25 °C |
| Conjuntos de control | Positivo |
| Descripción | Prueba de látex para pneumo DrySpot |
| Tipo | Kit de pruebas de estreptococos |
| Incluye | 20 tarjetas de reacción (3 pruebas/tarjeta), control positivo, control negativo, solución salina tamponada con fosfatos, palas de mezcla, pinzas de bolsa |
| Material | Látex |
| Cantidad | Kit para 60 pruebas |