Learn More
Thermo Scientific™ Caldo EC con MUG (deshidratado)
Detecte de forma selectiva Escherichia coli en muestras medioambientales y de alimentos con este medio selectivo.
Marca: Thermo Scientific™ CM0979B
601.82 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Detecte de forma selectiva Escherichia coli en muestras medioambientales y de alimentos con el Caldo EC con MUG (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. El Caldo EC es un medio selectivo para la diferenciación de coliformes fecales y las pruebas de confirmación de Escherichia coli de muestras medioambientales y de alimentos1, 2. También es adecuado para el recuento de colonias presuntivas de E. coli en leche y productos lácteos mediante la técnica del número más probable3. La MUG (4-metilumbelliferil-ß-D-glucuronida) se disocia por la acción de la enzima glucuronidasa (GUD) producida por Escherichia coli, lo que da lugar a un producto final fluorescente.
Escherichia coli es un microorganismo gramnegativo común que puede estar presente en muestras de agua y alimentos. La presencia de células de E. coli puede indicar contaminación fecal, aunque su ingesta no necesariamente tiene efectos adversos para la salud. No obstante, ciertas cepas causan diarrea y pueden derivar en enfermedades más graves.
El caldo EC es un medio que produce resultados fiables en un plazo de 24 a 48 horas3.
- Selectivo: la adición de sales biliares n.º 3 permite inhibir bacterias grampositivas, sobre todo bacilos y estreptococos fecales, por lo que el medio es selectivo para Escherichia coli.
- Fácil lectura: la producción de gas como resultado de la fermentación de la lactosa es una prueba de presunción de la presencia de bacterias coliformes.
- Recomendado por la FDA/BAM: para la confirmación de Escherichia coli de mariscos y carne4.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Referencia industrial: FDA. | |
Polvo | |
500 g |
Caldo EC con MUG | |
Medios de cultivo deshidratados | |
Para medios de 13,5 l |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6210401 | Certificado de análisis | 23/01/2025 | CM0979B |
6148652 | Certificado de análisis | 06/09/2024 | CM0979B |
3800368 | Certificado de análisis | 05/06/2024 | CM0979B |
6002909 | Certificado de análisis | 25/04/2024 | CM0979B |
3790955 | Certificado de análisis | 17/03/2024 | CM0979B |
Solo para uso en laboratorio