missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Agar eosina azul de metileno (modificado) (Levine) (deshidratado)

Detecte, cuente y diferencie los miembros del grupo de coliformes y respete la fórmula especificada por la APHA con este medio.

Marca:  Thermo Scientific™ CM0069B

154.83 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.



Detalles adicionales : Peso : 0.59300kg

Código de producto. 10690525

  • 174.00€ / 500 g
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Detecte, haga recuento y diferencie los miembros del grupo de coliformes con el Agar eosina azul de metileno modificado por Levine Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado). Este medio versátil, modificado por Levine1,2 se utiliza para la diferenciación de Escherichia coli y Enterobacteria aerogenes y también para la rápida identificación de Candida albicans. El medio se prepara según la fórmula especificada por la APHA3, 4, 5, 6 para la detección y diferenciación del grupo coliforme de microorganismos7, 8.

Utilice el agar eosina azul de metileno (modificado) Levine para el aislamiento y diferenciación de Enterobacterioceae.

  • Lectura sencilla: debido a los indicadores de azul de metileno y eosina–Y, las Escherichia coli (colonias moradas con brillo verde metálico) son fáciles de diferenciar de las Enterobacteria aerogenes (colonias mucoides moradas).
  • La Asociación americana de salud pública lo recomienda para la detección, la enumeración y la diferenciación de los miembros del grupo de coliformes.

Weld9,10  propuso el uso de agar azul de metileno de eosina (modificado) Levine, con clorhidrato de clortetraciclina añadido para la identificación rápida de Candida albicans in materiales clínicos. Puede hacerse una identificación positiva de Candida albicans debe hacerse después de 24 a 48 horas de incubación a 37 °C en un 10 % de dióxido de carbono de heces, secreciones orales y vaginales y uñas o raspaduras de la piel.

No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.

Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.

Especificaciones

Especificaciones

Agar azul de metileno eosina (Levine)
Agar
Para medios de 13,3 l
Polvo
500 g
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Solo para uso en laboratorio