Learn More
Thermo Scientific™ Pruebas en látex para Escherichia coli O157
Descripción
Prueba de aglutinación en látex para la identificación de E. coli serogrupo O157. Ciertas cepas de Escherichia coli han sido implicadas en casos de colitis hemorrágica (HC) y síndrome uramico hemolítico (HUS). Se ha demostrado que estas cepas producen una vero-citotoxina (VT). El serotipo E coli más frecuentemente aislado de los casos HC y HUSS es O157:H7. El aislamiento de este serotipo de una materia fecal diarreica, especialmente con presencia de sangre, indica una cepa productora de verocitotoxina1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8. La prueba de látex Oxoid E coli O157 demostrará por aglutinación en portaobjetos cepas de E. coli que poseen el antígeno del serogrupo O157. Es mejor utilizar la prueba junto con agar MacConkey con sorbitol.(Oxoid CM0813). Las cepas O157:H7 de E. coli no fermentan el sorbitol y, por tanto, producen colonias incoloras en este medio. La mayoría de cepas aisladas de E. coli no fermentan el sorbitol y crean colonias de color rosa características. Se debe utilizar el agar MacConkey con sorbitol como filtro principal. Las colonias que no fermentan en sorbitorl se pueden analizar con los reactivos de látex para determinar si la cepa aislada pertenece al serogrupo O157 y, por tanto, es una posible cepa productora de verotoxina.
Es mejor utilizar la prueba junto con agar MacConkey con sorbitol. Las cepas E. coli O157:H7 no fermentan el sorbitol y, por tanto, producen colonias incoloras en este medio. La mayoría de cepas aisladas de E. coli no fermentan el sorbitol y crean colonias de color rosa características. Se debe utilizar el agar MacConkey con sorbitol como filtro principal. Las colonias que no fermentan en sorbitol se pueden analizar con los reactivos de látex para determinar si la cepa aislada pertenece al serogrupo de O157 y, por tanto, es una posible cepa productora de verotoxina.
- Los reactivos dispensados previamente eliminan los pasos adicional para la obtención rápida de resultados.
- El almacenamiento a temperatura ambiente durante un periodo de hasta dos años simplifica el inventario.
- Las partículas de látex azul se sensibilizan con anticuerpos reactivos (positivos) y no reactivos (negativos) y se secan tarjetas de reacción.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Descripción | Pruebas en látex para E. coli O157 |
| Analitos detectables | E. coli |
| Tipo de muestra | Colonias de E. coli de la placa |
| Tipo | Kit de pruebas de E. coli |
| Cantidad | Kit para 100 pruebas |