Learn More
Thermo Scientific™ Discos para antibiogramas con fosfomicina Oxoid™, 200 µg
Determine la sensibilidad de los microorganismos usando métodos AST manuales y una amplia gama de discos para antibiogramas manuales de gran calidad y fácil uso.
Marca: Thermo Scientific™ CT0758B
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Determine manualmente la sensibilidad a antibióticos de los microorganismos utilizando métodos de antibiograma (AST) junto con discos para antibiogramas con fosfomicina Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables y fáciles de usar.
El disco contiene 200 µg del ingrediente activo, fosfomicina, con la adición de 50 µg de glucosa-6-fosfato, según lo requiere la metodología EUCAST. Los discos deben utilizarse únicamente para E. coli y para otras especies de Enterobacterales y Staphylococcus, se debe utilizar un método MIC.
La difusión en disco no solo clasifica los organismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
- Nivel de inóculo
- Presencia de contaminación
- Virus mutantes resistentes
- Actividad beta-lactamasa
- Antagonismo y sinergia entre antibióticos
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Fosfomicina | |
Discos para antibiograma con fosfomicina Oxoid | |
Discos para antibiogramas | |
5 cartuchos/paq. | |
50 discos/cartucho |
200 μg | |
FOT | |
Sensibilidad antimicrobiana | |
50 discos/cartucho |