Learn More
Thermo Scientific™ Caldo base Fraser (deshidratado)
Enriquezca y aísle de forma selectiva especies de Listeria de muestras medioambientales y de alimentos con este medio.
Marca:  Thermo Scientific™ CM0895B
153.37 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10760714
  • 180.00€ / 500 g
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Enriquezca y aísle de forma selectiva especies de Listeria de muestras medioambientales y de alimentos con el Caldo Fraser (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. El medio está diseñado para el aislamiento de Listeria como se detalla en ISO11290-1:2017. Método horizontal para la detección y recuento de especies de Listeria monocytogenes y Listeria.
Listeria monocytogenes es la especie patógena de Listeria más común. Se ha demostrado su efecto patógeno en humanos y animales. El medio está diseñado para el aislamiento de Listeria como se detalla en ISO11290-1:2017. Método horizontal para la detección y recuento de especies de Listeria monocytogenes y Listeria.
  • Selectivo: el medio es selectivo para Listeria.
  • Fácil lectura: el ennegrecimiento del medio es prueba de presunción de la presencia de especies de Listeria.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Referencia industrial: AFNOR, IDF, ISO, NMKL.
Polvo
500 g
Caldo Fraser
Medios de cultivo deshidratados
Para medios de 8,7 l
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Caldo base Fraser (deshidratado) > Caldo Fraser; 500 g
Solo para uso en laboratorio