Learn More
Thermo Scientific™ Discos de ácido fusídico para antibiograma Oxoid™
Determine la sensibilidad de microorganismos usando los métodos AST manuales y una amplia gama de discos para antibiogramas de gran calidad y fácil uso.
47.50€ - 55.25€
Especificaciones
Agentes antimicrobianos | Ácido fusídico |
---|---|
Descripción | Discos para sensibilidad antimicrobiana con ácido fusídico Oxoid |
Código de antibiótico | FD |
Tipo de producto | Discos para antibiogramas |
Tipo de prueba | Sensibilidad antimicrobiana |
Código de producto | Marca | Descripción | Código de antibiótico | Concentración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Código de antibiótico | Concentración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11943072
|
Thermo Scientific™
CT0493B |
Discos para sensibilidad antimicrobiana con ácido fusídico Oxoid | FD | 5 μg |
51.60€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10414173
|
Thermo Scientific™
CT0023B |
Discos para sensibilidad antimicrobiana con ácido fusídico Oxoid | FD | 10 μg |
55.25€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11419848
|
Thermo Scientific™
CT1617B |
Discos para sensibilidad antimicrobiana con ácido fusídico Oxoid | FD | 50 μg |
47.50€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Determine manualmente la sensibilidad a antibióticos de los microorganismos utilizando métodos de antibiograma (AST) junto con discos de ácido fusídico para antibiogramas Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables y fáciles de usar.
Son fáciles de usar gracias a los cartuchos con resorte irrompible, las etiquetas fáciles de leer y los indicadores de final de cartucho.La difusión en disco no solo clasifica los microorganismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
- Nivel de inóculo
- Presencia de contaminación
- mutantes resistentes
- Actividad de la beta-lactamasa
- Antagonismo y la sinergia entre los antibióticos
Cada cartucho se encuentra sellado individualmente con un desecante para mantener un nivel de humedad del < 2 %, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo.
No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos para pruebas manuales, semiautomáticas y completamente automatizadas y una completa línea de productos de diagnóstico y medios de cultivopara ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Ácido fusídico | |
FD | |
Sensibilidad antimicrobiana | |
50 discos/cartucho |
Discos para sensibilidad antimicrobiana con ácido fusídico Oxoid | |
Discos para antibiogramas | |
5 cartuchos/paq. | |
50 discos/cartucho |